Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
Marque: Azlon™ BWP0500P
48.29 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24154" pour bénéficier de cette offre.
Description
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
- Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception étanche sans joint
- Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Autoclavables à 121°C
Spécification
500 ml | |
Translucide | |
Polypropylène | |
10/boîte | |
Non revêtus | |
Oui | |
Large | |
161 mm | |
4,8 in | |
75 mm |
16,9 oz. | |
Applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage | |
46 mm | |
Haute pureté | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoclavable | |
Rond | |
Flacon à col large | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |