Learn More
Pipette graduée en PP de classe B Azlon™
Lignes de graduation faciles à lire
Marque: Azlon PDH510
309.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- Étalonnées pour des tolérances de classe B
- Pointe spécialement fabriquée pour garantir une excellente qualité
Spécification
Étalonnées pour des tolérances de classe B | |
PP | |
0,1 mL | |
10 ml |
ISO 835 | |
Oui | |
Translucide | |
Pipette |