Learn More
Pipette graduée en PP de classe B Azlon™
Lignes de graduation faciles à lire
182.00€ - 438.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonnées pour des tolérances de classe B |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 835 |
Matériau | Polypropylène |
Graduée | Oui |
Graduations | 0,1 mL |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10126494
|
Azlon
PDH501 |
1 ml |
182.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10399984
|
Azlon
PDH502 |
2 ml |
196.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10719385
|
Azlon
PDH505 |
5 ml | |||||||
10298254
|
Azlon
PDH510 |
10 ml | |||||||
Description
- Étalonnées pour des tolérances de classe B
- Pointe spécialement fabriquée pour garantir une excellente qualité
Spécification
Étalonnées pour des tolérances de classe B | |
Polypropylène | |
0,1 mL | |
Pipette |
ISO 835 | |
Oui | |
Translucide |