Learn More
Éprouvettes en polypropylène Azlon™ avec graduations imprimées
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
Marque: Azlon CPB0250P
15.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
- Le polypropylène ultra-transparent offre une meilleure visibilité et une meilleure résistance aux produits chimiques
- Classe B.
- Conforme à la norme ISO 6706
Spécification
250 ml | |
plusmn;2 ml | |
Classe B. | |
42 mm | |
2 ml | |
Hexagonale | |
315 mm |
Polypropylène | |
ISO 6706 | |
Bleu | |
1/boîte | |
Bleu | |
12,4 in | |
Éprouvette non graduée |