Learn More
Éprouvettes en polypropylène Azlon™ avec graduations imprimées
Code produit. p-8001838
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11333594
Marque: Azlon CPB1000P
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Base hexagonale pour une grande stabilité
  • L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
  • Le polypropylène ultra-transparent offre une meilleure visibilité et une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Classe B.
  • Conforme à ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 10 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Classe Classe B.
Balance Bleu
Diamètre (métrique) 66 mm
Quantité 1/boîte
Graduations 10 ml
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 17,32 in
Hauteur (métrique) 440 mm
Type Éprouvette non graduée