Learn More
Éprouvettes en polypropylène Azlon™ avec graduations imprimées
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
Marque:  Azlon CPB0010P
70.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.08280kg
Code produit. 11373584
  • 115.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-09-2024
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Base hexagonale pour une grande stabilité
  • L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
  • Le polypropylène ultra-transparent offre une meilleure visibilité et une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Classe B.
  • Conforme à la norme ISO 6706
Spécification
Spécification
10 ml
plusmn;0,2 ml
Classe B.
14 mm
0.2mL
Hexagonale
145 mm
PP
ISO 6706
Bleu
10/boîte
Bleu
5,7 in
Éprouvette non graduée