Learn More
Béchers en polypropylène de style Griffin Azlon™
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
19.75€ - 159.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 7056 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15354911
|
Azlon
BDC208P |
10 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15364911
|
Azlon
BDC212P |
25 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15374911
|
Azlon
BDC218P |
50 ml |
48.10€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15384911
|
Azlon
BDC224P |
100 ml |
62.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15394911
|
Azlon
BDC230P |
250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15383416
|
Azlon
BDC230P |
250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15304921
|
Azlon
BDC234P |
400 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15314921
|
Azlon
BDC236P |
500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15324921
|
Azlon
BDC238P |
600 ml |
41.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15334921
|
Azlon
BDC240P |
1 000 ml |
52.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15344921
|
Azlon
BDC242P |
2 000 ml |
159.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conformes à la norme ISO 7056
- Bécher de forme classique
- Bonne résistance chimique
- Autoclavables à 121°C
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
Spécification
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Oui | |
ISO 7056 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Béchers en polypropylène de style Griffin Azlon™