Learn More
Béchers en polypropylène de style Griffin Azlon™
Code produit. 15374911
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 15374911
Marque: Azlon BDC218P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
  • Conformes à la norme ISO 7056
  • Bécher de forme classique
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavables à 121°C
  • Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 42 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 60 mm
Incréments 10 ml
Quantité 12/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056