Learn More
Azlon™ Pinces brucelles autoclavables PMP
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les pinces brucelles autoclavables en PMP Azlon™ sont idéales pour une manipulation sécurisée des échantillons.
Marque: Azlon™ TWY260
6.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.00630kg
Description
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les pinces brucelles autoclavables en PMP Azlon™ sont idéales pour une manipulation sécurisée des échantillons.
- Pinces brucelles autoclavables de haute qualité
- Pointes tranchantes
- Poignées fines dentelées pour une manipulation sécurisée des échantillons
Spécification
Sharp | |
PMP | |
Pinces | |
Pour une manipulation sécurisée des échantillons |
4,53 in | |
11,5 cm | |
À l’unité |