Learn More
Azlon™ Pinces brucelles autoclavables PMP
Click to view available options
Longueur (métrique):
11,5 cm
14,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les pinces brucelles autoclavables en PMP Azlon™ sont idéales pour une manipulation sécurisée des échantillons.
- Pinces brucelles autoclavables de haute qualité
- Pointes tranchantes
- Poignées fines dentelées pour une manipulation sécurisée des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Sharp |
| Longueur (impériale) | 4,53 in |
| Matériau | PMP |
| Longueur (métrique) | 11,5 cm |
| Type de produit | Pinces |
| Quantité (nbre par cas) | À l’unité |
| À utiliser avec (application) | Pour une manipulation sécurisée des échantillons |