Learn More
Pissette intégrale ronde multilingue Azlon™
La pissette intégrale ronde multilingue Azlon™ est moulée avec un bec verseur intégré pour réduire la contamination provoquée par le tube interne touchant la paillasse pendant le remplissage.
42.65€ - 68.40€
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Comprend Bec verseur intégré
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Pissette
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Chemical Label Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Chemical Label Prix Quantité et disponibilité  
15888467
Afficher les documents
Azlon
WGW801P
Eau distillée
61.10€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15898467
Afficher les documents
Azlon
WGW802P
Acétone
50.45€
5 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15808477
Afficher les documents
Azlon
WGW803P
Méthanol
42.65€
5 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15818477
Afficher les documents
Azlon
WGW804P
Isopropanol
42.65€
5 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15828477
Afficher les documents
Azlon
WGW805P
Éthanol
68.40€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Affichage multilingue
  • Pissette à col large
  • Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
  • Choisissez parmi cinq étiquettes de solvants, y compris les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les informations de sécurité
  • Dotées de bouchon en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Conçues avec bec verseur intégré pour éviter toute contamination
Spécification
Spécification
500 ml
Oui
Pissette
Bec verseur intégré
Large
Polypropylène