Learn More
Pissette intégrale ronde multilingue Azlon™
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description
- Affichage multilingue
- Pissette à col large
- Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
- Choisissez parmi cinq étiquettes de solvants, y compris les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les informations de sécurité
- Dotées de bouchon en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Conçues avec bec verseur intégré pour éviter toute contamination
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Comprend | Bec verseur intégré |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Pissette |
Chemical Label | Isopropanol |
Matériau du bouchon | Polypropylène |