Learn More
Entonnoirs en polypropylène légers Azlon™
Polypropylène léger fabriqué en plastique de qualité alimentaire
Marque:  Azlon FWC062
Code produit. 12501456
  • 62.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
  • Entonnoirs en PP léger avec nervures qui empêchent les poches d’air, permettant une filtration rapide
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Fabriqués en plastique de qualité alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
13mm
PP
149 mm