Learn More
Entonnoirs en polypropylène légers Azlon™
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
5 mm
9 mm
10 mm
13mm
14 mm
17 mm
Hauteur (métrique):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
En PP léger. Les entonnoirs légers en PP Azlon™ possèdent des nervures pour éviter les poches d’air et permettre une filtration rapide. Autoclavable jusqu’à 121°C.
- Entonnoirs en PP léger avec nervures qui empêchent les poches d’air, permettant une filtration rapide
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Fabriqués en plastique de qualité alimentaire
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la tige | 10 mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 107 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |