Learn More
CORNING AXYGEN™ Macropipette monocanal Axypet™
GREENER_CHOICE
La macropipette monocanal CORNING AXYGEN™ Axypet™ associe des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
Marque:  CORNING AXYGEN™ AP-10ML
263.39 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10039829
  • 283.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
  • Garantie de 3 ans
  • Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±2,5/±0,5 %, ±0,6/plusmn;0,2 %
Axypet™
1 à 10 ml
3 ans
1
Macropipette
1/boîte