Learn More
CORNING AXYGEN™ Macropipette monocanal Axypet™
La macropipette monocanal CORNING AXYGEN™ Axypet™ associe des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
283.00€ - 289.00€
Spécification
Nombre de canaux | 1 |
---|---|
Gamme de produits | Axypet™ |
Type | Macropipette |
Quantité | 1/boîte |
Garantie | 3 ans |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10379589
|
CORNING AXYGEN™
AP-5000 |
1 à 5 ml |
289.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10039829
|
CORNING AXYGEN™
AP-10ML |
1 à 10 ml |
283.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures
Spécification
1 | |
Macropipette | |
3 ans |
Axypet™ | |
1/boîte |