Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis ™Axygen sans bouchon : Autostable
Tubes autoportants
Marque:  Axygen™ ST-150-SS-X
Code produit. 12759608
  • 458.63€ / 4000 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
  • La force G maximale est de 20 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Informations sur la commande
Bouchons vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à vis
20000xG
Ambré
500/Bte
Non
Pas de bouchon
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
1,5 ml
En PP
500 tubes/sachets, 8 sachets/boîte
Non
Conique