Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Tient debout
Tubes autoportants
43.17€ - 797.06€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Graduated | Non |
Type de bouchon | Pas de bouchon |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12759598
|
Axygen™
ST-050-SS |
Transparent | Non stérile | 0,5 ml |
400.74€
4000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11384215
|
Axygen™
ST-050-SS |
Transparent | Non stérile | 0,5 ml | N/A | ||||
12539117
|
Axygen™
ST-050-SS-S |
Transparent | Stérile | 0,5 ml | N/A | ||||
12779598
|
Axygen™
ST-050-SS-S |
Transparent | Stérile | 0,5 ml |
797.06€
4000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12789598
|
Axygen™
ST-050-SS-X |
Ambré | Non stérile | 0,5 ml |
495.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11394215
|
Axygen™
ST-050-SS-X |
Ambré | Non stérile | 0,5 ml | N/A | ||||
11334225
|
Axygen™
ST-150-SS |
Transparent | Non stérile | 1,5 ml | N/A | ||||
12729608
|
Axygen™
ST-150-SS |
Transparent | Non stérile | 1,5 ml |
398.68€
4000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11354225
|
Axygen™
ST-150-SS-X |
Ambré | Non stérile | 1,5 ml | N/A | ||||
12759608
|
Axygen™
ST-150-SS-X |
Ambré | Non stérile | 1,5 ml |
458.63€
4000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12799608
|
Axygen™
ST-200-SS |
Transparent | Non stérile | 2 mL |
398.68€
4000 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11384225
|
Axygen™
ST-200-SS |
Transparent | Non stérile | 2 mL | N/A | ||||
12729618
|
Axygen™
ST-200-SS-X |
Ambré | Non stérile | 2 mL |
458.63€
4000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11304235
|
Axygen™
ST-200-SS-X |
Ambré | Non stérile | 2 mL | N/A | ||||
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Informations sur la commande
Bouchons vendus séparément.
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Non | |
Conique |
Polypropylène | |
Pas de bouchon | |
20000xG |