Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Conique
Tubes coniques
Marque:  Axygen™ ST-45
Code produit. 12749618
  • 484.29€ / 4000 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
  • Volumes de tubes de 0,5 à 2,0 ml
  • Choix entre une couleur transparente ou ambrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Transparent
500 tubes/sachets, 8 sachets/boîte
Non
Conique
0.5 ml
En PP
Non
Sans
20000xG