Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Conique
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5mL
1.5 ml
2ml
Forme du fond:
Allongée, conique
Conique
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Volumes de tubes de 0,5 à 2,0 ml
- Choix entre une couleur transparente ou ambrée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
| Capacité (métrique) | 0.5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | 500 tubes/boîte, 8 sachets/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Sans |
| Forme du fond | Allongée, conique |
| FCR max. | 20000xG |