Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Conique
Tubes coniques
Marque: Axygen™ ST-050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Volumes de tubes de 0,5 à 2,0 ml
- Choix entre une couleur transparente ou ambrée
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Transparent | |
500 tubes/sachets, 8 sachets/boîte | |
Non | |
Allongée, conique |
0.5 ml | |
En PP | |
Non | |
Sans | |
20000xG |