Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml
GREENER_CHOICE
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque:  Axygen™ PCR-05-L-C
Code produit. 11390145
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
  • Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
  • Disponibilité dans une grande variété de couleurs
  • Produit certifié sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Produit non stérile
  • En PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
0,5 ml
Polypropylène
Conique
Polypropylène
Tube
Transparent
1000/sachet, 10 sachets/boîte
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique
Non stérile
Plat
Tube PCR Maxymum Recovery
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml > Transparent ; plat ; 0,5 ml ; Maxymum Recovery