Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque: Axygen™ PCR-05-C
29.72 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
- Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
- Disponibilité dans une grande variété de couleurs
- Produit certifié sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Produit non stérile
- En PP
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
0,5 ml | |
Polypropylène | |
Conique | |
Polypropylène | |
Tube |
Transparent | |
1 000/boîte ; 10 sachets/boîte | |
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique | |
Non stérile | |
Plat | |
Tube PCR à paroi mince |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Taille: 2.2 MB
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml > Transparents ; Plats ; 0,5 ml ; Standard
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu