Learn More
Invitrogen™ Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.5 mL)
Click to view available options
Quantité:
1000 tubes
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Le bouchon plat et dépoli, à paroi fine, fournit une surface convenable pour garantir un étiquetage détaillé. Tubes de 0,5 ml. Livré en boîtes de 1 000. Chaque lot de tubes est certifié exempt de RNase et de DNase.
RT-PCR en une étape, PCR, PCR et PCR en temps réel, RT-PCR, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse, RT-PCR en deux étapes
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Quantité | 1000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Gamme de produits | Ambion |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Pureté ou qualité | Sans DNase, sans RNase |
| Vitesse de réaction | Rapidité |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |