Learn More
Axygen™ Pointes d'automatisation Axygen™ pour modèles Agilent™/Velocity11 VPrep™ et Bravo : 384 pointes/rack
Gamme complète de pointes pour systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
4657.28€ - 6940.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
À utiliser avec (application) | Technologie Maxymum Recoverytrade; pour une rétention ultrafaible |
Format | Rack |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de pointe | Stérilité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de pointe | Stérilité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15272345
|
Axygen™
VT-384-70-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Non stérile | 70 mu;l | N/A | |||
15561453
|
Axygen™
VT-384-70-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Stérile | 70 mu;l | N/A | |||
15581453
|
Axygen™
VTF-384-50-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Stérile | 50 mu;l | N/A | |||
15531453
|
Axygen™
VT-384-31-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Stérile | 30 mu;l | N/A | |||
15264646
|
Axygen™
VT-384-31-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Non stérile | 30 mu;l | N/A | |||
15571453
|
Axygen™
VTF-384-15-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Stérile | 15 mu;l | N/A | |||
15521453
|
Axygen™
VT-384-10-L-R-S |
Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST | Automation, Round | Stérile | 10 μL | N/A | |||
15262345
|
Axygen™
VT-384-10-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Non stérile | 10 mu;l | N/A | |||
15541453
|
Axygen™
VT-384-5-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Non stérile | 5 mu;l |
4965.00€
19200 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15551453
|
Axygen™
VT-384-5-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisation, Round | Stérile | 5 mu;l |
5430.00€
19200 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
- En PP transparent
- Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Disponibles non stériles ou stériles et avec ou sans filtre
- Également disponibles au format Maxymum Recovery™ pour améliorer davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
Informations sur la commande
Emballage : 10 racks/boîte, 5 sachets/boîte
Spécification
Transparent | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Rack |
Autoclavable | |
Technologie Maxymum Recoverytrade; pour une rétention ultrafaible | |
Automatisation, Round |