Learn More
Axygen™ Pointes d'automatisation Axygen™ pour modèles Agilent™/Velocity11 VPrep™ et Bravo : 384 pointes/rack
Gamme complète de pointes pour systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Marque: Axygen™ VT-384-10-L-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format des pointes : 96 pointes
- Plage de volume de la pointe : 20 μ l à 250 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non stériles ou stériles
- surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ - Tête compatible : 96LT, 8LT
- Format de rack : ANSI, SLAS
- Les portoirs de tubes sont en PP
Informations sur la commande
Emballage : 10 racks/boîte, 5 sachets/boîte
Spécification
10 μL | |
Clear | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Rack | |
Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |
Stérile | |
Autoclavable | |
Maxymum Recovery™ technology for ultra-low retention | |
Automation, Round | |
Polypropylène |