Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits à profil bas
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
Marque:  Axygen™ PCR-96-LP-AB-C
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.48504kg
Code produit. 11370195
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux.Les microplaques PCR à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.La
La microplaque PCR à profil bas à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR à profil bas avec demi-jupe à 96 puits
  • Optimisée pour la PCR rapide
  • Conçue pour les thermocycleurs ABI
  • Application/Compatibilité : PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne
  • Spécification
    Spécification
    Aucun code-barres
    Standard
    8 x 12
    Axygen™
    Dessus standard
    Demi
    100 μl
    Non stérile
    Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    25/boîte
    Sans DNAse / RNAse
    Sans couvercle
    100 sachet, 25 boîtes
    Transparent
    Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne
    PP
    96
    Rond
    100/carton