Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits à profil bas
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
92.69€ - 795.00€
Spécification
Code-barres | Pas de code-barres |
---|---|
Certifications/Conformité | Sans RNase/DNase |
Format | Étalon |
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Type de jupe | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Type de jupe | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12774706
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-C |
Transparent | Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne | Demi | Dessus standard |
795.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12759468
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-W |
Blanc | Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne | Demi | Dessus standard |
795.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12794706
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-C |
Transparent | Blocs de thermocycleur 0,1 ml, Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4 | Sans jupe | À dessus plat |
443.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12789468
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-W |
Blanc | Blocs de thermocycleur 0,1 ml ; Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4 | Sans jupe | À dessus plat |
443.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11300205
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-C |
Transparent | Blocs de thermocycleur 0,1 ml, Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4 | Sans jupe | À dessus plat |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11380195
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-W |
Blanc | Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne | Demi | Dessus standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11370195
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-C |
Transparent | Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne | Demi | Dessus standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11310205
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-W |
Blanc | Blocs de thermocycleur 0,1 ml ; Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4 | Sans jupe | À dessus plat |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux.Les microplaques PCR à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.La
- Profil bas ; optimisation pour une PCR rapide
- Produit certifié sans RNase / DNase
- Produit apyrogène, non stérile
- Options de scellage : AxyMats, thermoscellage, feuilles et films adhésifs, barrettes de bouchons plats et bombés
Spécification
Pas de code-barres | |
Étalon | |
8 x 12 | |
96 | |
Transfert thermique PCR, applications RT-PCR | |
25 / Boîte |
Sans RNase/DNase | |
Sans couvercle | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
100 / Carton |