Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits à profil bas
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
Marque:  Axygen™ PCR-96-LP-FLT-C
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.95000kg
Code produit. 11300205
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux.Les microplaques PCR à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.La
La microplaque PCR à haut plat et à profil bas sans jupe Axygen™ à 96 puits est conçue pour s’adapter aux blocs de 96 puits à profil bas. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,1 ml
  • Plaque PCR à profil bas avec haut plat à 96 puits
  • Application/Compatibilité : Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4
  • Spécification
    Spécification
    Pas de code-barres
    Étalon
    8 x 12
    À dessus plat
    Sans jupe
    96
    Rond
    100 / Carton
    Sans RNase/DNase
    Sans couvercle
    Transparent
    Blocs de thermocycleur 0,1 ml, Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4
    Polypropylène
    Non stérile
    Transfert thermique PCR, applications RT-PCR
    25 / Boîte