Learn More
Axygen™ Tubes PCR à 8 barrettes, 0,2 ml
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR à 8 barrettes Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante. Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
Marque: Axygen™ PCR-0208-CP-C
76.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR en barrettes de 8 Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante. Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
- Tubes PCR à barrette conçus pour être compatibles avec une grande variété de thermocycleurs
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Les bouchons d’insertion bombés ou plats garantissent un ajustement serré qui empêche l’évaporation des échantillons
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
- Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
0,2 ml | |
Polypropylène | |
Conique | |
Polypropylène | |
Bombé | |
Tube PCR à paroi fine 8 barrettes et bouchon bombé |
Transparent | |
125/boîte ; 1250/carton | |
Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique | |
Non stérile | |
4000 x g | |
Bande |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25