Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 2,0 ml Axygen
Incluent des joints toriques résistants aux produits chimiques
144.50€ - 1117.45€
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 1.5 mL
Matériau Polypropylène
Format Sans boucle
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Stérilité Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
11354185
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-A
Non stérile Assorties Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11384185
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-BR
Non stérile Brown Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11364185
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-A-S
Stérile Assorties
256.80€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11374185
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-B
Non stérile Bleu Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13117464
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-C
Non stérile Transparent Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11356044
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
SCT-200-SS-C
Non stérile Transparent
173.00€
500 pièces
Expédition estimée: 31-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11394185
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
SCT-200-SS-C-S
Stérile Transparent
340.00€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11304195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-G
Non stérile Vert
166.02€
500 pièces
Expédition estimée: 31-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11314195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-GR
Non stérile Gray Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11324195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-O
Non stérile Orange
166.02€
500 pièces
Expédition estimée: 31-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11334195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-P
Non stérile Pink Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11344195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-R
Non stérile Red Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11354195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-V
Non stérile Violet Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11364195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-W
Non stérile White Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11384195
Afficher les documents
Axygen™
SCT-200-SS-Y
Non stérile Yellow Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
  • Disponible en version préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
  • Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
1.5 mL
Sans boucle
Screw Cap
20,000 x g
Polypropylène
Polypropylène
O-ring
Conical