Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 2,0 ml Axygen
Incluent des joints toriques résistants aux produits chimiques
Marque:  Axygen™ SCT-200-SS-BR
Code produit. 11384185
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Microtube gradué à vis
• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version 'Maxymum Recovery' pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RNase, DNase, pyrogen-free
Brown
1.5 mL
Non-looped
Non-sterile
Screw Cap
20,000 x g
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
No
Conical