Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 0,5 ml Axygen™
Comprennent un joint torique conçu pour offrir une plus grande résistance à la plupart des produits chimiques de laboratoire couramment utilisés
Brand:  Axygen™ SCT-050-SS-A
 View more versions of this product
Product Code. 11330355
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Microtube gradué à vis
• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version 'Maxymum Recovery' pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RNase, DNase, pyrogen-free
Assorted
0.5 mL
Non-looped
Bag
No
Conical
20,000 x g
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
Non-sterile
Screw Cap
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers