Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 0,5 ml Axygen™
Code produit. p-4102756 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11330355
Marque: Axygen™ SCT050SSA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comprennent un joint torique conçu pour offrir une plus grande résistance à la plupart des produits chimiques de laboratoire couramment utilisés
Pour une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
  • Disponibles en versions préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles à commande spéciale pour tubes assortis
  • Gamme étendue de tubes colorés pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Couleur de bouchon Assorties
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 0.5 mL
Matériau Polypropylène
Format Sans boucle
Comprend O-ring
Conditionnement Bag
Stérilité Non stérile
Graduated No
Type de bouchon Screw Cap
Forme du fond Conical
FCR max. 20,000 x g