Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour GC Thermo Scientific
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Quantité Chaque
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique Thermo Scientific GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change, changement d’outil robotisé)
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Calibre d’aiguille Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Longueur (impériale) de l’aiguille Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Calibre d’aiguille Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Longueur (impériale) de l’aiguille Modèle Prix Quantité et disponibilité  
13169195
Afficher les documents
Trajan™
000680
23 G 0,024 in 2,24 in 1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C N/A
N/A
13159015
Afficher les documents
Trajan™
001877
26 G 0,18 in 3,34 in 5R-RTC/RSH-8.5/0.47C N/A
N/A
13159195
Afficher les documents
Trajan™
000480
23 G 0,024 in 2,24 in 0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C N/A
N/A
13126115
Afficher les documents
Trajan™
001871
23 G 0,024 in 2,24 in 5R-RTC/RSH-5.7/0.63C N/A
N/A
13149205
Afficher les documents
Trajan™
002878
26 G 0,18 in 3,34 in 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C N/A
N/A
13149015
Afficher les documents
Trajan™
001875
26 G 0,18 in 2,24 in 5R-RTC/RSH-5.7/0.47C N/A
N/A
13129205
Afficher les documents
Trajan™
002874
23 G 0,24 in 3,34 in 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C N/A
N/A
13119205
Afficher les documents
Trajan™
002872
23 G 0,24 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C N/A
N/A
13129025
Afficher les documents
Trajan™
002875
26 G 0,18 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-5.7/0.47C N/A
N/A
13109025
Afficher les documents
Trajan™
002871
23 G 0,24 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-5.7/0.63C N/A
N/A
13139205
Afficher les documents
Trajan™
002876
26 G 0,18 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C N/A
N/A
Description
Description
ulliCorps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie./liliAiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues./liliLe support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue./liliLe rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture./liliLe bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue./liliLes seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité./liliLa conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue./li/ul
Spécification
Spécification
Chromatographie en phase gazeuse
Chaque
Échantillonneur automatique Thermo Scientific GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change, changement d’outil robotisé)
Seringue pour échantillonneur automatique
Cône
Amovible