Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour GC Thermo Scientific
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
Marque: Trajan™ 002878
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliCorps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie./liliAiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues./liliLe support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue./liliLe rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture./liliLe bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue./liliLes seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité./liliLa conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue./li/ulSpécification
26 G | |
0,47 mm | |
3,34 in | |
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | |
10 μl | |
Échantillonneur automatique Thermo Scientific GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change, changement d’outil robotisé) |
0,18 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Chaque | |
Cône | |
Amovible |