Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille fixe à pointe conique 42 mm
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques Agilent.
Marque:  SGE™ 002813
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10493492
  • 1100.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 16-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Vaste plage de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Seringues avec code couleur par volume
  • Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Spécification
Non étanche au gaz
0,004 in
0,024 in
Chromatographie en phase gazeuse
42 mm
10F-AG-0.63C, 25/boîte
10 μl
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS
23 G
0,11 mm
0,63 mm
1,65 in
Seringue pour échantillonneur automatique
25/boîte
Cône
Fixe