Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille fixe à pointe conique 42 mm
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques Agilent.
57.60€ - 1100.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
---|---|
Longueur (métrique) | 42 mm |
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10340471
|
SGE™
002800 |
Non étanche au gaz | 0,47 mm | 26 G | 10F-AG-0.47C |
60.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10587152
|
SGE™
002804 |
Non étanche au gaz | 0,47 mm | 26 G | 10F-AG-0.47C, 6/boîte |
305.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10360471
|
SGE™
002810 |
Non étanche au gaz | 0,63 mm | 23 G | 10F-AG-0.63C |
57.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10481021
|
SGE™
002812 |
Étanche au gaz | 0,63 mm | 23 G | 10F-AG-GT-0.63C |
80.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10493492
|
SGE™
002813 |
Non étanche au gaz | 0,63 mm | 23 G | 10F-AG-0.63C, 25/boîte |
1100.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10177450
|
SGE™
002814 |
Non étanche au gaz | 0,63 mm | 23 G | 10F-AG-0.63C, 6/boîte |
324.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10575023
|
SGE™
002821 |
Non étanche au gaz | 0,63/0,47 mm | 23 à 26 G | 10F-AG-0.63/0.47C |
57.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10402561
|
SGE™
002838 |
Non étanche au gaz | 0,63 mm | 23 G | 10FX-AG-0.63, 6/boîte |
437.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10042524
|
SGE™
005668 |
Étanche au gaz | 0,63/0,47 mm | 23 à 26 G | 100F-AG-GT-0.63/0.47C |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Vastes plages de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Seringues avec code couleur par volume
- Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |
42 mm | |
Cône | |
Fixe |