Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille fixe à pointe conique 42 mm
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques Agilent.
Marque: SGE™ 002838
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Vastes plages de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Seringues avec code couleur par volume
- Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Non étanche au gaz | |
0,63 mm | |
1,65 in | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
6 Paquets | |
Cône | |
Fixe |
23 G | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
42 mm | |
10FX-AG-0.63, 6/boîte | |
10 μl | |
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |