Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™ avec bras multicanaux Te-MO 96
GREENER_CHOICE
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante.
Marque:  Thermo Scientific™ 908-261
473.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10753675
  • 479.00€ / 4800 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Tecan Te-MO, Aquarius et Freedom EVO avec tête Te-MO 96.
  • Disponibles en standard, avec filtre et/ou avec détection de liquide
  • Certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 µl
Stérile
Rack
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Stérile
Sans filtre
Naturel
Automatisation
Tecan
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.