Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™ avec bras multicanaux Te-MO 96
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6858014 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
80 pi
100 pi
100 μl
150 pi
200 μl
200 µl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
Code produit. 11897313
Marque: Thermo Scientific™ 906021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante.
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Tecan Te-MO, Aquarius et Freedom EVO avec tête Te-MO 96.
  • Disponibles en standard, avec filtre et/ou avec détection de liquide
  • Certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur naturel
Format Rack
Type de pointe Automatisation
À utiliser avec (équipement) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Gamme de produits Tecan
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.