Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour les systèmes robotisés de manipulation de liquides pourPerkinElmer™/Packard™ avec têtes de distribution MDT à 96 et 384 canaux
Augmentez l’efficacité du pipetage grâce à ces cônes d’automatisation permettant d’obtenir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation.
Marque: Thermo Scientific™ 931-021
Description
Pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides robotisés Perkin Elmer™/Packard™ avec bras de distribution Varispan™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des pointes et au faible coefficient de variation. Les pointes pour pipettes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les pointes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
- Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™ et une faible rétention
- Précision renforcée pour les dosages les plus complexes en multidistribution
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
20 ul ; ART | |
À filtre | |
Transparent | |
ISO 9001 et ISO 13485 | |
Rack | |
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | |
Système de manipulation de liquides Packard™, PerkinElmer | |
Sterile and PCR Ready |
20 pi | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines | |
Automatisation | |
4800 tips | |
PerkinElmer/Packard |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.