Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-M183
70.01 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique- Résistants aux solvants, ils présentent une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Les tapis en silicone sont autoclavables à l’air sec, et peuvent supporter des températures basses jusqu’à -80°C
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
978
Spécification
Transparent | |
Silicone | |
96 | |
8 mm | |
Oui | |
Aucun | |
-80°C à +121°C | |
WebSeal 96-well Round Well Plate |
Non | |
Non stérile | |
5 Mats | |
HPLC, UHPLC, GC | |
WebSeal | |
Oui | |
Rond |