Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour stations de travail de manipulation de liquides Caliper™ Zymark™
Augmentez les performances de pipetage avec les cônes robotiques Thermo Scientific™ pour les systèmes de pipetage Caliper™ Zymark™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points.
365.00€ - 675.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Format | Portoir |
Type de pointe | Automatisation |
À utiliser avec (équipement) | Stations de travail de manipulation de liquides Zymark™/Caliper™ |
Gamme de produits | Calibre d’épaisseur Zymark |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16406949
|
Thermo Scientific™
920-021 |
50µL | oui | oui | Sterile & PCR Ready |
675.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16416949
|
Thermo Scientific™
920-261 |
50µL | Sans filtre | oui | Sterile |
389.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16426949
|
Thermo Scientific™
920-262 |
50µL | Sans filtre | No | Certified Quality |
365.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11750095
|
Thermo Scientific™
921-021 |
80 pi | oui | oui | Sterile & PCR Ready |
675.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11860421
|
Thermo Scientific™
921-262 |
100 pi | Sans filtre | No | Certified Quality |
365.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11760095
|
Thermo Scientific™
923-021 |
150 pi | oui | oui | Sterile & PCR Ready |
675.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16436949
|
Thermo Scientific™
923-261 |
200 pi | Sans filtre | oui | Sterile |
389.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11806081
|
Thermo Scientific™
923-262 |
200 pi | Sans filtre | No | Certified Quality |
365.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Augmentez les performances de pipetage avec les cônes robotiques Thermo Scientific™ pour stations de travail de manipulation de liquides Caliper™ Zymark™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points pour garantir une qualité constante et offrir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des cônes et au faible coefficient de variation. Les cônes pour pipettes ont été validés sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les cônes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
- Disponibles en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Testés par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle ils sont créés.
- Faible pourcentage du coefficient de variation (%CV)
Spécification
Transparent | |
Automatisation | |
Calibre d’épaisseur Zymark |
Portoir | |
Stations de travail de manipulation de liquides Zymark™/Caliper™ |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.