Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour stations de travail de manipulation de liquides Caliper™ Zymark™
Augmentez les performances de pipetage avec les cônes robotiques Thermo Scientific™ pour les systèmes de pipetage Caliper™ Zymark™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points.
Marque: Thermo Scientific™ 921-021
408.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21899" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 9.35000kg
Description
Augmentez les performances de pipetage avec les cônes robotiques Thermo Scientific™ pour stations de travail de manipulation de liquides Caliper™ Zymark™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points pour garantir une qualité constante et offrir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des cônes et au faible coefficient de variation. Les cônes pour pipettes ont été validés sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les cônes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
Caractéristiques :
Spécification
80 pi | |
oui | |
Portoir | |
Stations de travail de manipulation de liquides Zymark™/Caliper™ | |
Sterile & PCR Ready |
oui | |
Transparent | |
Automatisation | |
Calibre d’épaisseur Zymark |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.