Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Marque: Thermo Scientific™ 919-262-05
518.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :- Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
250 pi | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines | |
Faible rétention | |
4 800 cônes | |
Beckman |
Sans filtre | |
Transparent | |
ISO 9001 et ISO 13485 | |
Rack | |
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | |
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96 | |
Qualité certifiée |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.