Learn More
Asecos™ Armoire 90 min G90 205x90 jaune 2P B50
Safe and approved cabinet for storage of flammable or toxic gases in working areas. Asecos™ G-Ultimate 90 Gas Cylinder Cabinet holds up to 3 x 50L gas cylinders.
Marque:  Asecos™ 30667-002-30668
Code produit. 13423877
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Armoire pour bouteilles de gaz type G90, G90.205.120 équipée avec rails et colliers de fixation et rampe d'accès standard
  • Armoire pour bouteilles de gaz ( EN 14470-2)
  • Parois extérieures en tôle d'acier revêtue de poudre de plastique. Installation facile de fixateurs et manomètres. Serrure de sécurité - les canons de serrures sont interchangeables et
  • Peuvent ainsi être intégrés dans un système existant. Mise à niveau simplifié grâce aux pieds réglables. Raccord de ventilation sur le toit (diamètre 75mm). Bornes de mise à la terre Armoire livrée avec rampe d'accès, rails et colliers de
  • Fixation, orifices de sorties de tubes
  • 60 possibilités de passage pour tuyaux dans le toit. Pas de conduites additionnelles nécessaire
  • Rampes d'accès sur toute la largeur intérieur de l'armoire, facile a manier. Disponible en deux
  • Versions, standard et confort
  • Rails de fixation montés sur l'arrière parois, ajustables en hauteur et largeur. Équipés de colliers de fixation pour fixer les bouteilles
  • Aération complète de l'armoire
  • Dimensions,mm (l x p x h): Extérieur: env. 1,200 x 615 x 2,050 Intérieur: env. 1,045 x 425 x 1,855
  • Poids: env.kg: 610
  • Uniquement pour une utilisation à l'intérieur
  • Testé et conforme à la norme NF EN 14470-2
  • Résistant au feu 90 minutes
  • Certifié GS, conforme à la réglementation CE
  • Conforme à la norme NF EN 14727 mobilier de laboratoire
  • Stockage intérieur de bouteilles de gaz
  • Résistance au feu de 90 min
Spécification
Spécification
FM Approved, 30 EN 14470-1, EKS / AK4 / EN 14727, CE
616 mm
Storage of hazardous (flammable) substances in the workplace
1196 mm
Fire safety storage cabinet
3 Tray Shelves and Bottom Tray, 4 Full Extension Drawers, 6 Full Extension Drawers
616 x 1196 x 1968 mm
1968 mm
Light Gray
Vidéos
  • asecos - G-LINE G-ULTIMATE-90 gas cylinder cabinets
    asecos - G-LINE G-ULTIMATE-90 gas cylinder cabinets
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      asecos G-LINE G-ULTIMATE-90 gas cylinder cabinets
    Nom du produit
    Asecos™ Armoire 90 min G90 205x90 jaune 2P B50 > Dimensions (D x W x H): 616 x 1196 x 1968mm