Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
16720.00€
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Étalon
Dimensions 31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
17113189
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A41199
Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
16720.00€
1 pièce
17103189
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A41198
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
16720.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in)
Pas d’affichage
Garantie limitée
USB, Wi-Fi, Ethernet
3,5°C/s (bloc), 1,8°C/s (échantillon)
6,0 kg (13,2 lb)
Compatible avec le haut débit
Étalon
100 à 240 V
Thermocycleur
4 à 105°C
600 W
1 package
Bloc isotherme à 96 puits
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well