Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
Code produit. 17103189 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Description:
Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17103189
Marque: Applied Biosystems™ A41198
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
  • La conception modulaire flexible permet d’économiser de l’espace sur la platine robotisée
  • Le module du panneau de commande séparé offre une grande souplesse lors de l’intégration sur une platine robotisée
  • Le couvercle automatisé est compatible avec la programmation pour un fonctionnement en mains libres aisé avec un manipulateur de liquides ou un empileur de plaques
  • Le couvercle chauffant glisse vers l’avant pour couvrir la plaque emboîtable et permettre d’assurer un contact thermique et d’éliminer l’évaporation
  • L’ATC est compatible avec les plaques de jupe complète ou à demi-jupe
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI / SBS, adaptés aux laboratoires à haut débit et à la manipulation robotique
  • Disponibles en plusieurs couleurs pour faciliter l’organisation des dosages de laboratoire
  • Excellente stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur automatisé (ATC), 96 puits, câble de 1 m
• 5 plaques de réaction transparentes à 96 puits MicroAmp EnduraPlate Optical avec code-barres (100 plaques au total)
• 1 film adhésif transparent MicroAmp (100 films)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Étalon
Dimensions 31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in)
Capacité Plaque à 96 puits avec demi-jupe, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Pas d’affichage
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 4 à 105°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Montée en température max. 3,5°C/s (bloc), 1,8°C/s (échantillon)
Description Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Quantité 1 package
Poids 6,0 kg (13,2 lb)
Configurations des blocs Bloc isotherme à 96 puits