Learn More
Steris™ Ruban indicateur pour autoclave
Change lors d’une exposition au stérilisant spécifique. Le ruban indicateur pour autoclave Ecolab™ vérifie l’exposition au procédé de stérilisation sans avoir besoin d’ouvrir les boîtes ou de contrôler les enregistrements.
8.20€ - 12.95€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Ruban indicateur pour autoclave, tampon avec stries vertes
Couleur Chamois avec stries vertes
Type de produit Ruban indicateur de stérilisation
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
15691934
Afficher les documents
Steris™
0162
Chamois avec stries vertes 18 mm x 50 m
8.20€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15601944
Afficher les documents
Steris™
0163
Chamois avec stries vertes 24 mm x 50 m
12.95€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chamois, uni ou avec rayures vertes
  • Largeurs disponibles : 24 mm ou 18 mm
  • Longueur : rouleau de 50 m
Spécification
Spécification
Autoclavable
Chamois avec stries vertes
Non stérile
1 rouleau
Ruban indicateur pour autoclave, tampon avec stries vertes
Ruban indicateur de stérilisation
Procédés de stérilisation
50 m
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Steris™ Ruban indicateur pour autoclave